GF12106897
Aluminum
foam, 150x150mm, thickness 6.35mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, 4 pores/cm, aluminum 6101 grade, 98.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL003810
About This Item
Productos recomendados
assay
98.50%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 121-068-97
resistivity
2.6548 μΩ-cm
size × thickness
150 x 150 mm × 6.35 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)