Documentos clave
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
CO810250
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 119-390-14
L
2 m
coil width
25 mm
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)