Documentos clave
GF11423708
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 2 m, filament diameter 0.1 microns
Sinónimos:
CU805100
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥99.96%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 114-237-08
L
2 m
diam.
0.1 μm , filament diameter
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)