GF11312413
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
10m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Sinónimos:
NB015250
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-124-13
L × diam.
10 m × 0.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)