Key Documents
GF11207988
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT065105
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 112-079-88
L
2 m
diameter
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)