GF10503997
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 1 m, coil width 450 mm
Sinónimos:
FP301050
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 105-039-97
L
1 m
coil width
450 mm
thickness
0.005 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)