GF10480306
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 500 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinónimos:
FF217300
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 104-803-06
L
500 mm
O.D.
2.1 mm
wall thickness
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)