GF07283280
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinónimos:
FK256010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 072-832-80
weight
100 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)