Documentos clave
GF07075920
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
500mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NJ277910
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 070-759-20
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)