Documentos clave
GF06936598
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinónimos:
NI197910
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 069-365-98
L
100 mm
diameter
2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)