Key Documents
GF06811107
Aluminium alloy 2014
rod, Al 92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg, 22.2 mm diameter, length 1000 mm
Sinónimos:
AB107920
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 068-111-07
L
1000 mm
diameter
22.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)