Documentos clave
GF02453879
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinónimos:
NI297930
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 024-538-79
L
200 mm
diameter
10.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)