GF02373869
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
LA006100
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 023-738-69
resistivity
54 μΩ-cm
weight
50 g
max. lump size
25 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
density
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)