GF02170921
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinónimos:
PT055140
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 021-709-21
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)