Key Documents
GF01524675
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 200 mm, gray
Sinónimos:
EK307910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 015-246-75
L
200 mm
diam.
10 mm
color
gray
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)