GF01511626
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 10 g, high purity 99.997%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.997%
Formulario
powder
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 015-116-26
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
peso
10 g
tamaño de la part. máx.
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-heat. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)