F6687
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
Sinónimos:
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
InChI key
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?