Merck
F1409
Sigma-Aldrich
Fluorene-9-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Beilstein/REAXYS Number:
1911728
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI key
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)