D94801
Diethyl ethylidenemalonate
99%
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?