Merck
D65003
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloromaleic anhydride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.95
Beilstein/REAXYS Number:
121027
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
form
crystals
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI key
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)