D56500
2,6-Dichlorobenzaldehyde
99%
Quality Level
assay
99%
form
crystals
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?