D211508
2,2-Diphenylpropane
≥96%
Quality Level
assay
≥96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI key
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?