Merck
D144800
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
99%
Sinónimos:
β-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, β-DAP
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
213.70
Beilstein:
3568398
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
150-155 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)