CLS982513
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 13 mm × 100 mm
Sinónimos:
Corning® 9825
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
tamaño de rosca
13-415
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 144
case of 288
fabricante / nombre comercial
Corning 9825-13
D.E. × L
13 mm × 100 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)