CLS6402125
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex jointed stopper, PTFE stopcock
Sinónimos:
Corning® 6402
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
tamaño de la llave de paso
2
tamaño tapón
22
fabricante / nombre comercial
Corning 6402-125
vástago D.E. × Al
10 mm × 65 mm
Categorías relacionadas
Otras notas
Designed so that only PTFE and borosilicate glass are in contact with liquids or gases. Two sealing mechanisms are utilized. First, the tip of the PTFE body is "threaded down" into a glass seat. Second, an adjustable gland seal within PTFE body prevents leakage through the cap. No lubrication, O-rings, or retaining clips required.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)