CLS56412L
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
tamaño tapón
27
fabricante / nombre comercial
Corning 5641-2L
tol. measuring range
1.0 mL
capacidad
2,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)