Documentos clave
CLS4965B500
Pyrex® three-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask, bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4965B-500
capacidad
500 mL
cuello tamaño
(3)
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)