CLS44422L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 2000 mL
Sinónimos:
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Productos recomendados
material
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
sterility
non-sterile
feature
cap: no
closure type closure cap
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Corning 4442-2L
capacity
2000 mL
neck O.D.
(38 mm)
38 mm
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)