CLS4442125
Pyrex® long neck culture flask
capacity 125 mL
Sinónimos:
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Productos recomendados
material
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
sterility
non-sterile
feature
cap: no
closure type Closure cap
packaging
case of 12
pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 4442-125
capacity
125 mL
neck O.D.
25 mm
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)