CLS15854L
Pyrex® serum bottle
capacity 4 L
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
envase
case of 8 ea
pack of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1585-4L
diámetro del cuello de botella
~31 mm
capacidad
4 L
diám. × Al
165 mm × 287 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)