C41134
Bis(2-chloroethyl)ether
99%
Sinónimos:
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65-67 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?