BR780754
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 2 mL, conical bottom, sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780754
capacidad
2 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
Características y beneficios
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)