BR4600241
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, with recirculation valve
About This Item
Productos recomendados
feature
DE-M marking
with recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4600241
volume
10 mL
fitting
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
General description
Features and Benefits
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.