BR36176
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 100 mL
Sinónimos:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS neck14/23
Características
accuracy class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36176
tamaño
100 mL
Descripción general
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)