BMSH3710HSEUK
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinónimos:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
ceramic platform
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H3710-HS-E-UK
Parámetros
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
placa An × L
25 cm × 25 cm
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)