BLN00018
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)