B4600
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
97%
Sinónimos:
Trimellitic anhydride, Benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
solid
lim. expl.
7 %
mp
163-166 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
440.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
227 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?