Merck
B2912
Sigma-Aldrich
3-Bromopropanesulfonic acid sodium salt
≥97%
Sinónimos:
Sodium 3-bromo-1-propanesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
C3H6BrO3SNa
Número de CAS:
Peso molecular:
225.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97%
form
solid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)