Merck
B23077
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
97%
Sinónimos:
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 4′-Hydroxydeoxybenzoin
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2COC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
InChI key
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)