B22003
2-Benzylaminoethanol
95%
Sinónimos:
N-Benzylethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
Inchi Key
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?