ALD00102
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)