A96207
mono-Methyl azelate
85%, technical grade
Sinónimos:
mono-Methyl nonanedioate, Azelaic acid monomethyl ester, Monomethyl azelate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
(Liquid or Viscous Liquid or Semi-Solid to Solid)
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
159-160 °C/3 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
VVWPSAPZUZXYCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Expansion of the ψ-oxidation system AlkBGTL of Pseudomonas putida GPo1 with AlkJ and AlkH results in exclusive mono-esterified dicarboxylic acid production in E. coli.: This study explores the expansion of the ψ-oxidation system in Pseudomonas putida, leading to the exclusive production of mono-esterified dicarboxylic acids, including mono-methyl azelate. This research highlights the potential for utilizing mono-methyl azelate in the biosynthesis of biodegradable polymers and other eco-friendly applications (van Nuland et al., 2017).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?