A63309
5-Amino-2-methylbenzothiazole dihydrochloride
97%
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
249-250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.Cc1nc2cc(N)ccc2s1
InChI
1S/C8H8N2S.2ClH/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5;;/h2-4H,9H2,1H3;2*1H
InChI key
ZNIGVBCUUZGYDU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?