A5487
N-Acetyl-2-chloro-2-deoxyneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate
Sinónimos:
5-(Acetylamino)-2-chloro-2,3,5-trideoxy-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, N-Acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, Methyl N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminate
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
InChI key
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)