Merck
A4505
Sigma-Aldrich
Ammonium pentaborate tetrahydrate
≥99%
Sinónimos:
Ammonium borate tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)B5O8 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
272.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
cadena SMILES
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O
InChI
1S/5BO3.9H3N.4H2O/c5*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;9*1H3;4*1H2/q5*-3;;;;;;;;;;;;;/p+9
Clave InChI
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yoshifumi S Hirokawa et al.
Experimental and molecular pathology, 117, 104542-104542 (2020-09-25)
SOX11 is a transcription factor in the SOX family of genes that regulate multiple cellular events by influencing the expression of key genes in developmental, physiological, and tumorigenic cells. To elucidate the role of SOX11 in prostate cancer cells, PC-3
Nancy R Graham et al.
Clinical & translational immunology, 9(10), e1189-e1189 (2020-10-20)
There is an incomplete understanding of the host humoral immune response to severe acute respiratory syndrome (SARS)-coronavirus (CoV)-2, which underlies COVID-19, during acute infection. Host factors such as age and sex as well as the kinetics and functionality of antibody