A42050
4-Aminobenzyl cyanide
99%
Sinónimos:
4-Aminophenylacetonitrile
Quality Level
assay
99%
form
lumps
bp
312 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
InChI key
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?