95020
Dimethyl vinylphosphonate
≥95% (GC)
Sinónimos:
1-Dimethoxyphosphorylethene, Dimethyl ethenylphosphonate, Vinyl dimethylphosphonate, Vinyl(dimethoxy)oxophosphine, Vinylphosphonic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.430-1.435
bp
197-202 °C (lit.)
densidad
1.146 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COP(=O)(OC)C=C
InChI
1S/C4H9O3P/c1-4-8(5,6-2)7-3/h4H,1H2,2-3H3
Clave InChI
CQCXMYUCNSJSKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Improving the Corrosion Resistance of Lead in H2SO4 by Addition of Phosphoric and Phosphonic Compounds: This study discusses how Dimethyl Vinylphosphonate enhances lead grid batteries′ corrosion resistance (S Khatbi et al., 2016).
- Relay Cross Metathesis Reactions of Vinylphosphonates: This publication highlights the reaction of Dimethyl Vinylphosphonate with neat methylimidazole, showcasing a potential route for producing valuable organic salts (RK Malla et al., 2014).
- Enhanced Flame Retardance of Polyacrylonitrile with Dimethyl Vinylphosphonate: Focuses on improving the flame retardancy of textiles, adding significant value in material safety applications (X Dong et al., 2021).
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?