Merck
932043
Sigma-Aldrich
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
Sinónimos:
3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl,methylpiperidinium triflate, 3,3-Difluoropropen-1-yl ammonium salt, DFPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16F5NO3S
Peso molecular:
325.30
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
mp
58-59 °C
functional group
fluoro
triflate
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)