930423
CP-alkyne
≥95%
Sinónimos:
2,4,6-Trimethyl-1-(methyl((pent-4-yn-1-yloxy)carbonyl)amino)pyridin-1-ium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
descripción
Application: Chemoproteomics
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(C)=[N+](N(C(OCCCC#C)=O)C)C(C)=C1.F[B-](F)(F)F
Clave InChI
JEYOQLIMTNLUGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
2. A quantitative thiol reactivity profiling platform to analyze redox and electrophile reactive cysteine proteomes
3. Ethynylation of Cysteine Residues: From Peptides to Proteins in Vitro and in Living Cells
4. A Chemoproteomic Platform To Assess Bioactivation Potential of Drugs
5. Inhibition of Zinc-Dependent Histone Deacetylases with a Chemically Triggered Electrophile
6. Reversibility of Covalent Electrophile-Protein Adducts and Chemical Toxicity
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)