930253
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 50
Sinónimos:
TEM grids
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 50
Materiales
copper grid
formvar/carbon film
descripción
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
envase
box of 50
rejilla tamaño
300 mesh
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)